1711188
USP
Vecuronium bromide Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
1-[(2β,3α,5α,16β,17β)-3,17-Dihydroxy-2-(1-piperidinyl)androstan-16-yl]-1-methylpiperidinium bromide
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
vecuronium
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
[Br-].[N+]6(CCCCC6)([C@@H]1[C@@H]([C@@]2(C(C3C([C@@]4([C@H](C[C@@H]([C@H](C4)N5CCCCC5)O)CC3)C)CC2)C1)C)O)C
InChI
1S/C30H53N2O2.BrH/c1-29-13-12-23-22(24(29)19-26(28(29)34)32(3)16-8-5-9-17-32)11-10-21-18-27(33)25(20-30(21,23)2)31-14-6-4-7-15-31;/h21-28,33-34H,4-20H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1/t21-,22?,23?,24?,25-,26-,27-,28-,29-,30-;/m0./s1
DIGWZHJLXJPNBY-RXKWVREZSA-M
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Also, for use with USP monograph such as Vecuronium Bromide
Risultati analitici
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)