1271711
USP
Fluconazole Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2-[2-Fluoro-4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)phenyl]-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
fluconazole
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Fc1c(ccc(c1)[n]4ncnc4)C(O)(C[n]3ncnc3)C[n]2ncnc2
InChI
1S/C15H14FN9O/c16-14-3-12(25-11-19-8-22-25)1-2-13(14)15(26,4-23-9-17-6-20-23)5-24-10-18-7-21-24/h1-3,6-11,26H,4-5H2
MMBHIHSCHXTGOX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Also used to prepare standard, and peak identification solutions during the impurity analysis of Fluconazole, and Fluconazole Tablets by using liquid chromatography in conjunction with a UV detector.
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Lact. - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)