1643576
USP
Temozolomide Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Diphenylcarbamoyl chloride, Chloroformic acid diphenylamide, Diphenylcarbamic chloride, NSC 6788
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
temozolomide
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClC(=O)N(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H10ClNO/c14-13(16)15(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
XNBKKRFABABBPM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)