Y0001960
Temozolomide
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
3,4-diidro-3-metil-4-ossoimidazo[5,1-d]-1,2,3,5-tetrazin-8-carbossamide, 3-Metil-4-osso-8-imidazol[5,1-d][1,2,3,5]tetrazina-carbossamide, 4-metil-5-osso-2,3,4,6,8-pentazabiciclo[4.3.0]nona-2,7,9-triene-9-carbossamide, 8-carbamoil-3-metilimidazo[5,1-d]-1,2,3,5-tetrazin-4(3H)-one, NSC 362856
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
temozolomide
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN1N=Nc2c(ncn2C1=O)C(N)=O
InChI
1S/C6H6N6O2/c1-11-6(14)12-2-8-3(4(7)13)5(12)9-10-11/h2H,1H3,(H2,7,13)
BPEGJWRSRHCHSN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)