1604916
USP
Rocuronium Peak Identification Mixture
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Rocuronium bromide spiked with rocuronium related compounds A, B, C, D, E, F, G, and H
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
rocuronium
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
mixture
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)