1535019
USP
Phenytoin Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2,2-Diphenylglycine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
phenytoin
Produttore/marchio commerciale
USP
Punto di fusione
245-247 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
NC(C(O)=O)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H13NO2/c15-14(13(16)17,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,15H2,(H,16,17)
YBONNYNNFBAKLI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Also, for use with USP monographs such as:
- Fosphenytoin Sodium Injection
- Phenytoin Sodium
- Fosphenytoin Sodium
- Phenytoin Chewable Tablets
- Extended Phenytoin Sodium Capsules
- Phenytoin Oral Suspension
- Phenytoin
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3