1535020
USP
Phenytoin Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
α-[(Aminocarbonyl)amino]-α-phenylbenzeneacetic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
phenytoin
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C15H14N2O3/c16-14(20)17-15(13(18)19,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H,18,19)(H3,16,17,20)
UESCARMREGSPTP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Fosphenytoin Sodium Injection
- Fosphenytoin Sodium
- Phenytoin Sodium
- Phenytoin Chewable Tablets
- Phenytoin Oral Suspension
- Extended Phenytoin Sodium Capsules
- Phenytoin
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)