Documenti fondamentali
1541500
USP
Piperacillina
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Piperacillina
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H27N5O7S · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
535.57
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
piperacillin
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
S1[C@H]2N([C@H](C1(C)C)C(=O)O)C(=O)[C@H]2NC(=O)[C@H](NC(=O)N4CCN(C(=O)C4=O)CC)c3ccccc3.O
InChI
1S/C23H27N5O7S.H2O/c1-4-26-10-11-27(19(32)18(26)31)22(35)25-13(12-8-6-5-7-9-12)16(29)24-14-17(30)28-15(21(33)34)23(2,3)36-20(14)28;/h5-9,13-15,20H,4,10-11H2,1-3H3,(H,24,29)(H,25,35)(H,33,34);1H2/t13-,14-,15+,20-;/m1./s1
NBXPLBPWMYNZTC-IDYPWDAWSA-N
Descrizione generale
Questo prodotto è fornito come consegnato e specificato dalla Farmacopea emittente. Tutte le informazioni fornite a supporto di questo prodotto, inclusa la SDS e qualsiasi altra scheda informativa, sono state sviluppate e pubblicate sotto l′autorità della Farmacopea emittente. Per ulteriori informazioni e supporto, consultate il sito di tale Farmacopea.
Applicazioni
Piperacillina standard di riferimento USP, per uso in test e saggi di qualità specificati secondo quanto dettagliato nei relativi compendi USP. Da utilizzare anche con monografie USP, quali:
  • Piperacillina sodica
  • Piperacillina per iniezione
  • Piperacillina e tazobactam per iniezione
Risultati analitici
Questi prodotti sono destinati esclusivamente a prove sperimentali e analisi. Non possono essere somministrati a persone o animali e non possono essere usati come mezzi per diagnosticare, trattare e curare malattie di alcun genere.  ​
Altre note
Le vendite potrebbero essere soggette a restrizioni.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Aztreonam United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1046205
Aztreonam
Ciprofloxacin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1134313
Ciprofloxacin
Meropenem Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1772
Meropenem
Imipenem Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1796
Imipenem
Potassium clavulanate VETRANAL®, analytical standard
Supelco
33454
Potassium clavulanate
Ciprofloxacin ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
17850
Ciprofloxacin
Piperacillin
United States Pharmacopeia, 45(5), 3562-3562 (2020)
Piperacillin and Tazobactam for Injection
United States Pharmacopeia, 39(3), 3567-3567 (2018)
Sangil Jeon et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 58(7), 3744-3751 (2014-04-23)
Piperacillin in combination with tazobactam, a β-lactamase inhibitor, is a commonly used intravenous antibiotic for the empirical treatment of infection in intensive care patients, including burn patients. The purpose of this study was to develop a population pharmacokinetic (PK) model
Ashley W Sturm et al.
Pharmacotherapy, 34(1), 28-35 (2013-07-19)
To evaluate the steady-state pharmacokinetic and pharmacodynamic parameters of piperacillin in morbidly obese, surgical intensive care patients. Open-label single-center prospective study. Level I trauma center and university-affiliated teaching institution. Nine morbidly obese (body mass index [BMI] 40.0 kg/m² or higher)
Brian D VanScoy et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 58(10), 6024-6031 (2014-07-30)
It is important to understand the relationship between antibiotic exposure and the selection of drug resistance in the context of therapy exposure. We sought to identify the ceftolozane-tazobactam exposure necessary to prevent the amplification of drug-resistant bacterial subpopulations in a