1526200
USP
Phenoxyethanol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2-Phenoxyethanol, Ethylene glycol monophenyl ether, Phenylglycol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
phenoxyethanol
Produttore/marchio commerciale
USP
P. ebollizione
244-246 °C
Punto di fusione
11-13 °C
Densità
1.107 g/mL at 20 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
OCCOc1ccccc1
InChI
1S/C8H10O2/c9-6-7-10-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
QCDWFXQBSFUVSP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
258.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
126 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)