Documenti fondamentali
1466663
USP
N-Nitrosodiisopropylamine (NDIPA)
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
N-Isopropyl-N-nitrosoisopropylamine, DIPNA, NDIP
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H14N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
130.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Confezionamento
pkg of 1 mg (in 1 mL methanol)
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecules)
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
N(N=O)(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C6H14N2O/c1-5(2)8(7-9)6(3)4/h5-6H,1-4H3
AUIKJTGFPFLMFP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the USP Pharmacopoeia. For further information and support, including certificate/ product information sheets, please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
N-Nitrosodiisopropylamine (NDIPA) USP reference standard is intended for use only as specifically prescribed in the United States Pharmacopoeia.
It is also used to prepare standard, standard stock, nitrosamine RS stock, Nitrosamine standards stock solution mixture, and sensitivity stock solutions to determine NDIPA impurity in drug substances and drug products (valsartan, irbesartan, and losartan potassium etc) by chromatography according to general chapter 〈1469〉 of United States Pharmacopeia.
Risultati analitici
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Altre note
Sales restrictions may apply.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)