Documenti fondamentali
67963
Supelco
N-Nitrosomethylphenylamine
analytical standard
Sinonimo/i:
N-Nitrosomethylphenylamine (NMPA), N-Methyl-N-nitrosoaniline, N-Methyl-N-nitrosobenzenamine, N-Methyl-N-phenylnitrosamine, NMPA
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H8N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥99%
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
neat
Stringa SMILE
N(N=O)(C)c1ccccc1
InChI
1S/C7H8N2O/c1-9(8-10)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
MAXCWSIJKVASQC-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)