Documenti fondamentali
67661
Supelco
N-Nitrosoethylisopropylamine
analytical standard
Sinonimo/i:
N-Ethyl-N-nitroso-2-propanamine, EIPNA, NEIPA
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H12N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
116.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.05
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥99%
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N(N=O)(C(C)C)CC
InChI
1S/C5H12N2O/c1-4-7(6-8)5(2)3/h5H,4H2,1-3H3
VGGZTNNNXAUZLB-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
150.6 °F - (calculated)
Punto d’infiammabilità (°C)
65.9 °C - (calculated)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)