1445619
USP
Moexipril Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Moexipril diketopiperazine, (S)-Ethyl 2-{(3S,11aS)-8,9-dimethoxy-3-methyl-1,4-dioxo-3,4-dihydro-1H-pyrazino[1,2-b]isoquinolin-2(6H,11H,11aH)-yl}-4-phenylbutanoate
About This Item
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
moexipril
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
N21[C@@H](Cc4c(cc(c(c4)OC)OC)C2)C(=O)N([C@H](C1=O)C)[C@@H](CCc3ccccc3)C(=O)OCC
InChI
1S/C27H32N2O6/c1-5-35-27(32)21(12-11-18-9-7-6-8-10-18)29-17(2)25(30)28-16-20-15-24(34-4)23(33-3)14-19(20)13-22(28)26(29)31/h6-10,14-15,17,21-22H,5,11-13,16H2,1-4H3/t17-,21-,22-/m0/s1
UYPPDNXTLSUNRF-HSQYWUDLSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
- Moexipril Hydrochloride
- Moexipril Hydrochloride and Hydrochlorothiazide Tablets
- Moexipril Hydrochloride Tablets
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)