1445664
USP
Moexipril Related Compound G
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(S)-6,7-Dimethoxy-2-{(S)-2-[(S)-1-methoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-ylamino]propanoyl}-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
moexipril
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Also, for use with USP monograph such as:
- Moexipril Hydrochloride Tablets
- Moexipril Hydrochloride and Hydrochlorothiazide Tablets
- Moexipril Hydrochloride
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)