1369055
USP
Lithol Rubine BK
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
3-Hydroxy-4-[(4-methyl-2-sulfophenyl)azo]-2-naphthoic acid calcium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
lithol rubine
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical
Formato
neat
Stringa SMILE
[Ca++].Cc1ccc(N=Nc2c(O)c(cc3ccccc23)C([O-])=O)c(c1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C18H14N2O6S.Ca/c1-10-6-7-14(15(8-10)27(24,25)26)19-20-16-12-5-3-2-4-11(12)9-13(17(16)21)18(22)23;/h2-9,19H,1H3,(H,22,23)(H,24,25,26);/q;+2/p-2/b20-16-;
WANIKCLUTOABTP-LRZQPWDCSA-L
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)