1354954
USP
Kaempferol-3-O-Robinoside-7-O-Glucoside
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Kaempferol 3-O-(6′′-O-α-L-Rhamnopyranosyl)-β-D-galactopyranoside7-O-β-D-glucopyranoside
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
agenzia
certified by the USP
PM
756.66 (C33H40O20)
Confezionamento
pkg of 20 mg
Produttore/marchio commerciale
USP 1354954
applicazioni
pharmaceutical
Formato
neat
Temperatura di conservazione
room temp
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Ashwagandha Root Powder
- Ashwagandha Root Dry Extract
Risultati analitici
WGK 3