Documenti fondamentali
1.09114
Supelco
Potassium hydroxide solution
c(KOH) = 0.5 mol/l (0.5 N), in ethanol, reag. Ph. Eur., ready-to-use volumetric solution for titration in non-aqueous media, Titriplex®
Sinonimo/i:
Soluzione di idrossido di potassio in etanolo
About This Item
Codice UNSPSC:
12352305
NACRES:
NA.21
Nome del prodotto
Soluzione di idrossido di potassio in etanolo, c(KOH) = 0.5 mol/l (0.5 N), Titripur®, reag. Ph. Eur.
agenzia
reag. Ph. Eur.
Livello qualitativo
Tensione di vapore
59 hPa ( 20 °C)
Nome Commerciale
Titripur®
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
425 °C (ethanol)
Qualità
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
Limite di esplosione
3.5-15.0 % (v/v) ethanol)
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Acid-base reactions
Concentrazione
0.5 M
tecniche
titration: suitable
pH
14 (20 °C in H2O)
P. ebollizione
78.3 °C/1013 hPa (ethanol)
Punto di fusione
-114.5 °C (ethanol)
Temp. transizione
flash point 12 °C (ethanol)
Densità
0.85 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
15-25°C
Applicazioni
  • Determinazione voltammetrica. Una soluzione di idrossido di potassio in etanolo viene utilizzata per la determinazione voltammetrica degli antiossidanti in varie matrici. Uno studio recente ne ha dimostrato l'applicazione nella determinazione voltammetrica dell'antiossidante 2,6-di-terz-butil-p-cresolo (T501) nell'olio da trasformatore, utilizzando un elettrodo di grafite. Questo metodo migliora la sensibilità e l'accuratezza del rilevamento degli antiossidanti, fondamentale per garantire la stabilità e le prestazioni degli oli e di altri fluidi industriali (Zhou et al., Analytical Letters, 2021).
Caratteristiche e vantaggi
Accreditamento:
questa soluzione volumetrica è analizzata dal nostro laboratorio per la calibrazione D-K-15185-01-00 accreditato secondo la norma DIN EN ISO/IEC 17025 per l'analisi delle concentrazioni della quantità di sostanza nelle soluzioni volumetriche da DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle - ente nazionale tedesco di accreditamento). Il certificato di accreditamento è disponibile all′indirizzo www.sigmaaldrich.com/ISO17025.
Confezionamento
Le confezioni il cui codice SKU termina con “3”, ad es., xxxxxx1003 o xxxxxxx 4003, sono SmartChemicals e la loro etichetta è dotata di tag RFID per l′immediato trasferimento dei dati allo strumento. Ulteriori informazioni alla pagina www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Risultati analitici
Sorbitolo liquido
Amount-of-substance concentration 0.4975 - 0.5025 mol/L
Measurement uncertainty ± 0.0015 mol/L
Traceability NIST SRM
The concentration is determined by volumetric titration and refers to 20°C.
The amount-of-substance concentration of this volumetric solution is traceable to a primary standard reference material (SRM) from the National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA (NIST SRM 350 benzoic acid) by means of volumetric standard benzoic acid (article number 1.02401), certified reference material according to ISO 17034, analyzed by our accredited calibration laboratory of Merck KGaA, Darmstadt, Germany according to DIN EN ISO/IEC 17025. L′incertezza è espressa come incertezza della misura espansa con un fattore di copertura k=2 che abbraccia un livello di confidenza del 95%.
Nota: Il titolo è una fattore di correzione che tiene conto delle variazioni della soluzione volumetrica, dell′apparato di titolazione, della temperatura e di altre condizioni del laboratorio. Per ottenere risultati corretti nella titolazione, si raccomanda di determinare il titolo con l′attrezzatura di laboratorio specifica e nelle specifiche condizioni di laboratorio subito dopo avere aperto una nuova bottiglia e poi ad intervalli regolari.
Note legali
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
53.6 °F - (ethanol)
Punto d’infiammabilità (°C)
12 °C - (ethanol)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Articoli
SmartChemicals enable wireless transfer of CoA data stored on an RFID tag on the consumable bottle to the titrator, reducing effort and chance for human error. Crucial data required for the application is transmitted safely, reliably and intelligently to the instrument.