Key Documents
1.00842
Millipore
Esculin
suitable for microbiology
Sinonimo/i:
Esculin, 6,7-Dihydroxycumarin-6ß-D-glucopyranoside
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H16O9 · 1.5H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
367.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41106212
Numero indice EU:
208-517-5
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Punto di fusione
212 °C (decomposition)
Densità bulk
200 kg/m3
applicazioni
microbiology
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/C15H16O9.H2O/c16-5-10-12(19)13(20)14(21)15(24-10)23-9-3-6-1-2-11(18)22-8(6)4-7(9)17;/h1-4,10,12-17,19-21H,5H2;1H2/t10-,12-,13+,14-,15-;/m1./s1
CQYPGSKIFJFVDQ-QWFKVUSTSA-N
Risultati analitici
Purity (HPLC): ≥ 98.0 %
Identity (IR-spectrum): conforms
Spec. rotation (α 20/D; 2 %; dioxan/water (1:1); calc. on anhydrous substance): -87 - -84 °
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.004 %
Fraxin (HPLC): ≤ 0.5 %
Sulfated ash: ≤ 0.1 %
Water: 6.5 - 8.0 %
Suitability for microbiology: conforms
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2