D204609
1,3-Diphenyl-2-propanone
99%
Sinonimo/i:
1,3-Diphenylacetone, Dibenzyl ketone
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Stato
solid
P. ebollizione
330 °C (lit.)
Punto di fusione
32-34 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C15H14O/c16-15(11-13-7-3-1-4-8-13)12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
YFKBXYGUSOXJGS-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?