Key Documents
1.09065
Supelco
Perchloric acid solution
c(HClO₄) = 0.1 mol/l (0.1 N), in anhydrous acetic acid, reag. Ph. Eur., USP, ready-to-use volumetric solution for titration in non-aqueous media, Titriplex®
Sinonimo/i:
PCA
About This Item
Formula condensata:
HClO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
100.46
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352301
NACRES:
NA.21
product name
Acido perclorico, in anhydrous acetic acid, for titrations in non-aqueous media c(HClO4) = 0.1 mol/l (0.1 N), Titripur®, reag. Ph. Eur., reag. USP
agenzia
reag. Ph. Eur.
reag. USP
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Titripur®
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
485 °C
Qualità
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Acid-base reactions
Concentrazione
0.1 M
tecniche
titration: suitable
pH
0.1 (20 °C in H2O)
Temp. transizione
flash point 40 °C
Densità
1.06 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
OCl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4/c2-1(3,4)5/h(H,2,3,4,5)
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Determinazione del fosforo nel latte disponibile in commercio. Utilizzando la cromatografia ionica con deproteinizzazione in acido perclorico, questa applicazione fornisce un metodo affidabile per analizzare il contenuto di fosforo nei prodotti lattiero-caseari, essenziale per il controllo di qualità nell'industria alimentare (Yoshikawa et al., 2024).
  • Test versatile di ossidazione ferrosa e arancio di xilenolo per l'attività della lipossigenasi. Questa tecnica di screening ad alta capacità sfrutta la reattività dell'acido perclorico nei saggi enzimatici, migliorando la rilevazione dell'attività della lipossigenasi, fondamentale per le applicazioni biotecnologiche (Chrisnasari et al., 2024).
  • Oro nanoporoso con struttura microporosa. L'acido perclorico viene utilizzato nel processo di dealligazione elettrochimico per creare strutture d'oro nanoporose, importanti per le loro applicazioni nella catalisi e nella tecnologia dei sensori (Li et al., 2024).
  • Metodo di cromatografia liquida ad alte prestazioni in fase inversa con indicazione di stabilità Questo metodo utilizza l'acido perclorico per l'analisi dei composti farmaceutici, offrendo una maggiore stabilità e affidabilità per i controlli sulla formulazione e sulla sicurezza dei farmaci (Chintala, 2024).
  • Sviluppo di una metodologia innovativa per la determinazione della 6-tioguanina. Utilizzando l'acido perclorico, questa tecnica basata su HPLC-PDA consente una diagnostica medica precisa, facilitando una migliore gestione delle malattie attraverso un accurato monitoraggio dei farmaci (Noga et al., 2023).
Caratteristiche e vantaggi
Accreditamento
Questa soluzione volumetrica è analizzata dal nostro laboratorio di taratura D-K-15185-01-00 accreditato secondo la norma DIN EN ISO/IEC 17025 per l'analisi delle concentrazioni della quantità di sostanza nelle soluzioni volumetriche da DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle - ente nazionale tedesco di accreditamento). Il certificato di accreditamento è disponibile all′indirizzo www.sigmaaldrich.com/ISO17025.
Confezionamento
Le confezioni il cui codice SKU termina con “3”, ad es., xxxxxx1003 o xxxxxxx 4003, sono SmartChemicals e la loro etichetta è dotata di tag RFID per l′immediato trasferimento dei dati allo strumento. Ulteriori informazioni alla pagina www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Risultati analitici
Forma liquida
Concentrazione di quantità di sostanza: 0,0995 - 0,1005 mol/L
Incertezza di misura ± 0,0003 mol/L
Tracciabilità agli SRM del NIST
La concentrazione viene determinata mediante titolazione volumetrica ed è riferita a 20°C.
La concentrazione di quantità di sostanza di questa soluzione volumetrica è tracciabile ai materiali di riferimento standard primari (SRM) del National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA (biftalato di potassio SRM 84 NIST) per mezzo di uno standard volumetrico di biftalato di potassio (N° Catalogo 1.02400), materiale di riferimento certificato conforme alla norma ISO 17034, analizzato dal laboratorio di taratura accreditato di Merck KGaA, Darmstadt, Germania nel rispetto della norma DIN EN ISO/IEC 17025. L′incertezza è espressa come incertezza della misura espansa con un fattore di copertura k=2 che abbraccia un livello di confidenza del 95%.
Nota: Il titolo è un fattore di correzione che tiene conto delle variazioni della soluzione volumetrica, dell′apparato di titolazione, della temperatura e di altre condizioni del laboratorio. Per ottenere risultati corretti dalla titolazione, si raccomanda di determinare il titolo con l′attrezzatura di laboratorio specifica e nelle specifiche condizioni di laboratorio subito dopo l′apertura di un nuovo flacone e poi ad intervalli regolari.
Note legali
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
104.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
40 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Articoli
SmartChemicals enable wireless transfer of CoA data stored on an RFID tag on the consumable bottle to the titrator, reducing effort and chance for human error. Crucial data required for the application is transmitted safely, reliably and intelligently to the instrument.
Contenuto correlato
Karl Fischer titration determines water content in raw materials and products, a widely used analytical method.