1269254
USP
Famotidine Related Compound E
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
N,N′′′-[Dithiobis(methylene-4,2-thiazolediyl)]bisguanidine, 2,2′-[4,4′-Disulfanediylbis(methylene)bis(thiazole-4,2-diyl)]diguanidine
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Grado
pharmaceutical primary standard
agenzia
USP
Famiglia di API
famotidine
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 25 mg
Produttore/marchio commerciale
USP
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Colore
white
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[s]1c(nc(c1)CSSCc2nc([s]c2)N=C(N)N)N=C(N)N
InChI
1S/C10H14N8S4/c11-7(12)17-9-15-5(1-19-9)3-21-22-4-6-2-20-10(16-6)18-8(13)14/h1-2H,3-4H2,(H4,11,12,15,17)(H4,13,14,16,18)
ZWHJVLVEEDAPHN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Also, for use with USP monograph such as Famotidine
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)