PHR2908
Famotidine Related Compound F
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
3-{[2-(Diaminomethyleneamino)thiazol-4-yl}methylthio]propanoic acid, Famotidine Impurity F (PhEur)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1269265
Descrizione
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Famiglia di API
famotidine
Stato
solid
Confezionamento
pkg of 50 mg
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[s]1c(nc(c1)CSCCC(=O)O)NC(=N)N
InChI
1S/C8H12N4O2S2/c9-7(10)12-8-11-5(4-16-8)3-15-2-1-6(13)14/h4H,1-3H2,(H,13,14)(H4,9,10,11,12)
JEGZXDCDUSGFSB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)