1098220
USP
Cefuroxime Axetil
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
[6R-[6α,7β(Z)]]-3-[[(Aminocarbonyl)oxy]methyl]-7-[[2-furanyl(methoxyimino)acetyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid 1-(acetyloxy)ethyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
cefuroxime
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1[C@@H](NC(/C(C2=CC=CO2)=N\OC)=O)[C@]3([H])N1C(C(OC(C)OC(C)=O)=O)=C(COC(N)=O)CS3
InChI
1S/C20H22N4O10S/c1-9(25)33-10(2)34-19(28)15-11(7-32-20(21)29)8-35-18-14(17(27)24(15)18)22-16(26)13(23-30-3)12-5-4-6-31-12/h4-6,10,14,18H,7-8H2,1-3H3,(H2,21,29)(H,22,26)/b23-13-/t10?,14-,18-/m1/s1
KEJCWVGMRLCZQQ-YJBYXUATSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Cefuroxime Axetil for Oral Suspension
- Cefuroxime Axetil Tablets
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)