Documenti fondamentali
1081750
USP
1,4-Butanedisulfonic acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Butane-1,4-disulfonic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H10O6S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.25
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Famiglia di API
1,4-butanedisulfonic acid
Confezionamento
pkg of 120 mg
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C4H10O6S2/c5-11(6,7)3-1-2-4-12(8,9)10/h1-4H2,(H,5,6,7)(H,8,9,10)
VERAMNDAEAQRGS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Applicazioni
1,4-Butanedisulfonic acid USP Reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as S-Adenosyl-l-methionine 1,4-Butanedisulfonate
Risultati analitici
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Altre note
Sales restrictions may apply.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)