43781
(Lauryldimethylammonio)acetate
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
(Dodecyldimethylammonio)acetate, N-Dodecyl-N,N-dimethylglycine, Laurylbetaine, Lauryldimethylaminoacetic acid betaine, Lauryldimethylbetaine
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
powder
PM
271.44 g/mol
tecniche
HPLC: suitable
Impurezze
insoluble matter, passes filter test
Conducibilità
≤10 μS/cm (1% (w/v) in water)
λ
1 % (w/v) in H2O
Assorbanza UV
λ: 260 nm Amax: ≤0.20
λ: 280 nm Amax: ≤0.15
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CC([O-])=O
InChI
1S/C16H33NO2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-17(2,3)15-16(18)19/h4-15H2,1-3H3
DVEKCXOJTLDBFE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?