Documenti fondamentali
172553
Sigma-Aldrich
4,5-Dihydroxy-1,3-benzenedisulfonic acid disodium salt monohydrate
97%
Sinonimo/i:
Disodium 4,5-dihydroxy-1,3-benzenedisulfonate monohydrate
About This Item
Formula condensata:
(OH)2C6H2(SO3Na)2 · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
332.22
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Saggio:
97%
Stato:
powder
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
powder
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Gruppo funzionale
sulfonic acid
Stringa SMILE
O.[Na+].[Na+].Oc1cc(cc(c1O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C6H6O8S2.2Na.H2O/c7-4-1-3(15(9,10)11)2-5(6(4)8)16(12,13)14;;;/h1-2,7-8H,(H,9,10,11)(H,12,13,14);;;1H2/q;2*+1;/p-2
ZLRROLLKQDRDPI-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
4,5-Dihydroxy-1,3-benzenedisulfonic acid disodium salt monohydrate is an antioxidant compound that is structurally similar to vitamin E.
Applicazioni
4,5-Dihydroxy-1,3-benzenedisulfonic acid disodium salt monohydrate may be used as a superoxide anion scavenger for assessing the role of reactive oxygen species (ROS) in different biological processes.
Colorimetric reagent for iron, manganese, titanium, and molybdenum. Complexing agent.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Helvetica Chimica Acta, 34, 528-528 (1951)
The complement component C5a is present in human coronary lesions in vivo and induces the expression of MMP-1 and MMP-9 in human macrophages in vitro.
Speidl WS, et al.
Faseb Journal, 25(1), 35-44 (2011)
Cisplatin and oxaliplatin toxicity: importance of cochlear kinetics as a determinant for ototoxicity.
Hellberg V, et al.
Journal of the National Cancer Institute, 101(1), 37-47 (2009)
Alejandro A Arriagada et al.
Endocrinology, 156(4), 1540-1551 (2015-01-17)
Na+/I- symporter (NIS) mediates iodide (I-) uptake in the thyroid gland, the first and rate-limiting step in the biosynthesis of the thyroid hormones. The expression and function of NIS in thyroid cells is mainly regulated by TSH and by the