1071224
USP
Bicalutamide Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(RS)-N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(3-fluorophenyl)sulfonyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamide, Bicalutamide 3-fluoro isomer
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
bicalutamide
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)