Y0002201
Fluoxetine impurity A
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
α-[2-(Methylamino)ethyl]benzyl alcohol, 3-(Methylamino)-1-phenylpropan-1-ol
About This Item
Prodotti consigliati
Famiglia di API
fluoxetine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Punto di fusione
59-64 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CNCCC(O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO/c1-11-8-7-10(12)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10-12H,7-8H2,1H3
XXSDCGNHLFVSET-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)