1279826
USP
Fluoxetine Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
N-Methyl-N-(3-phenylpropyl)amine solution
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
fluoxetine
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
CNCCCc1ccccc1
InChI
1S/C10H15N/c1-11-9-5-8-10-6-3-2-4-7-10/h2-4,6-7,11H,5,8-9H2,1H3
MLHBZVFOTDJTPK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Fluoxetine Hydrochloride
- Fluoxetine Tablets
- Olanzapine and Fluoxetine Capsules
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)