Y0002128
Carmustine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
1,3-Bis(2-chloroethyl)-1-nitrosourea, BCNU
About This Item
Prodotti consigliati
Famiglia di API
carmustine
Forma fisica
(Oily liquid to amorphous solid)
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Punto di fusione
30 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
ClCCNC(=O)N(CCCl)N=O
InChI
1S/C5H9Cl2N3O2/c6-1-3-8-5(11)10(9-12)4-2-7/h1-4H2,(H,8,11)
DLGOEMSEDOSKAD-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... GSR(2936)
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 1B - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)