Documenti fondamentali
SAAR5041950
Potassium carbonate
anhydrous, univAR
About This Item
Formula condensata:
K2CO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.21
Beilstein:
4267587
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Grado
anhydrous
Nome Commerciale
univAR
Confezionamento
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR5041950EM)
Punto di fusione
891 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[K+].[K+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2K/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Analysed reagent
For laboratory use only
Note legali
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)