Key Documents
GF72061354
Quartz - fused
sheet, thickness 0.25 mm, size 25 × 25 mm, condition polished both sides
Sinonimo/i:
SI613051
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Forma fisica
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 720-613-54
Misura
25 × 25 mm
Spessore
0.25 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)