Documenti fondamentali
GF37786843
Quartz - fused
sheet, thickness 2.0 mm, size 25 × 25 mm, condition polished both sides
Sinonimo/i:
SI613120
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Forma fisica
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 377-868-43
Misura
25 × 25 mm
Spessore
2.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)