GF72169533
Quartz - fused
sheet, thickness 3.0 mm, size 34 × 89 mm, condition polished both sides
Sinonimo/i:
SI613145
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 721-695-33
Misura
34 × 89 mm
Spessore
3.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)