Key Documents
SAAR1122220
Ammonio acetato
crystals, univAR
About This Item
Formula condensata:
CH3CO2NH4
Numero CAS:
Peso molecolare:
77.08
Beilstein:
4186741
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Nome Commerciale
univAR
Forma fisica
crystals
solid
Confezionamento
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR1122220EM)
Punto di fusione
110-112 °C (dec.) (lit.)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
N.CC(O)=O
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Analysed reagent
For laboratory use only
Note legali
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)