SLW1521/08D
Pyrex® Reagent bottles, narrow neck with stopper
capacity 500 mL
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 1521/08D
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
Pyrex bottle
colorless bottle
glass cap
glass stopper
narrow-mouth bottle
Giunto
joint ST/NS neck24/29
Caratteristiche
with cap
Confezionamento
pack of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
1521/08D
SciLabware 1521/08D
SciLabware
Diametro bottiglia × alt.
89 mm × 175 mm , With stopper
Capacità
500 mL
D.I. collo
24 mm
Descrizione generale
- Complies with ISO 4796-2
- Borosilicate glass with ground neck
- Supplied with solid glass stopper
Caratteristiche e vantaggi
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)