CLS1500P500
Corning® narrow mouth reagent bottle, reusable
capacity 500 mL, polypropylene, with GL-45 PP screw cap
Sinonimo/i:
laboratory bottles, plastic bottles, reagent bottles
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
cylindrical bottle
narrow-mouth bottle
polypropylene
screw top cap
translucent bottle
Caratteristiche
cap
Confezionamento
pack of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 1500P-500
Alt. × diam. est.
204 mm × 108 mm
Capacità
500 mL
Raccordi
45
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)