Documenti fondamentali
SLW1521/10D
Pyrex® Reagent bottles, narrow neck with stopper
capacity 1000 mL
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 1521/10D
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiali
Pyrex bottle
colorless bottle
glass cap
glass stopper
narrow-mouth bottle
Giunto
joint ST/NS neck29/32
Caratteristiche
with cap
Confezionamento
pack of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
1521/10D
SciLabware 1521/10D
SciLabware
Diametro bottiglia × alt.
111 mm × 214 mm , With stopper
Capacità
1000 mL
D.I. collo
29 mm
Descrizione generale
  • Complies with ISO 4796-2
  • Borosilicate glass with ground neck
  • Supplied with solid glass stopper
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)