SLW1541/16D
Pyrex® Aspirator bottles with ground glass side socket
5000 mL
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 1541/16D
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Prodotti consigliati
Giunto
joint side arm29/32
Produttore/marchio commerciale
1541/16D
SciLabware
Diametro corpo
181 mm
Alt. bottiglia
318 mm
Capacità
5000 mL
5000 mL
D.I. collo
44 mm
Descrizione generale
- Complies with ISO 4796
- Ground side socket (size 29/32) to accept stopcock assemblies
- Unground top neck to accept rubber stoppers
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)