SLW1531/12D
Pyrex® Aspirator bottles with tubing side-arm and unground neck
2000 mL
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 1531/12D
About This Item
Codice UNSPSC:
41105108
NACRES:
NB.17
Prodotti consigliati
Produttore/marchio commerciale
1531/12D
SciLabware
Diametro corpo
138 mm
Alt. bottiglia
248 mm
Capacità
2000 mL
2000 mL
D.I. collo
28 mm
Misura braccio laterale
9 mm
Descrizione generale
- Tubular side arm for attachment of 9mm bore flexible tubing
- Unground neck to accept rubber stoppers
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SLW1531/12D-5EA | 4061832438405 |