Z556009
Aldrich® aspirator bottle with tubulation
capacity 1 L, hose outlet O.D. 10 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Prodotti consigliati
Capacità
1 L
Diam. est. uscita tubo
10 mm
Categorie correlate
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z556009-1EA | 4061833641026 |