Z507660
Ace gas dispersion tube with porous fritted glass tip
Fit #7 Ace-Thred, O.D. × L 7 mm × 135 mm, porosity 25-50 μm (C)
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Prodotti consigliati
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 943523
D.E. × lungh.
7 mm × 135 mm
Dimensione pori
25-50 μm porosity (C)
Categorie correlate
Applicazioni
Ace gas dispersion tube with porous fritted glass tip is suitable for fine dispersion.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z507660-1EA | 4061832349794 |