Documenti fondamentali
Z653802
Pyrex® glass gas distribution tubes
porosity grade 0
Sinonimo/i:
3830/00M
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Materiali
borosilicate glass tube
colorless tube
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
graduations: no
Produttore/marchio commerciale
SciLabware 3830/00M
Disponibilità
available only in EU
Lungh. complessiva
300 mm
D.E. ditale
15 mm
Diam. tubo
8 mm
8 mm
Tipo di binding
non-treated surface
Descrizione generale
  • Ideal for the dispersion of gas oin liquids
  • Borosilicate glass tube with sintered thimble
  • Choice of thimble porosities to achieve optimum gas bubble size
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2