Z507695
Ace gas dispersion tube with porous fritted glass tip
Fit #11 Ace-Thred, O.D. × L 10 mm × 150 mm, porosity 10-20 μm (D)
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Prodotti consigliati
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 720208
D.E. × lungh.
10 mm × 150 mm
Dimensione pori
10-20 μm porosity (D)
Categorie correlate
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z507695-1EA | 4061832363653 |