Documenti fondamentali
SYNF701420M
Synthware fritted filter tube
joint: ST/NS 14/20, disc O.D. 20 mm, porosity: medium
Sinonimo/i:
Synthware F701420M, straight filter tube
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Giunto
joint: ST/NS14/20
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware F701420M
Diam. est. disco
20 mm
Descrizione generale
Available with a choice of coarse or medium porosity fritted discs.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)