PHR9043
α,α-Diphenyl-4-piperidinemethanol
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinonimo/i:
Diphenyl(piperidin-4-yl)methanol, Fexofenadine impurity E (PhEur), Terfenadine Impurity I (PhEur), Azacyclonol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Famiglia di API
fexofenadine
Nome Commerciale
TraceCERT®
Stato
solid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3CCNCC3
InChI
1S/C18H21NO/c20-18(15-7-3-1-4-8-15,16-9-5-2-6-10-16)17-11-13-19-14-12-17/h1-10,17,19-20H,11-14H2
ZMISODWVFHHWNR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma aldrich.com
Applicazioni
Prodotti consigliati
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
PHR9043-50MG | 4061841446224 |