Y0000789
Fexofenadine hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Fexofenidine hydrochloride, MDL 16455 hydrochloride, Terfenidine carboxylate hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
fexofenadine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl[H].CC(C)(C(O)=O)c1ccc(cc1)C(O)CCCN2CCC(CC2)C(O)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C32H39NO4.ClH/c1-31(2,30(35)36)25-17-15-24(16-18-25)29(34)14-9-21-33-22-19-28(20-23-33)32(37,26-10-5-3-6-11-26)27-12-7-4-8-13-27;/h3-8,10-13,15-18,28-29,34,37H,9,14,19-23H2,1-2H3,(H,35,36);1H
RRJFVPUCXDGFJB-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... HRH1(3269)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)