Documenti fondamentali
Y0000751
Fexofenadine impurity A,
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
4-[4-[4-(Hydroxydiphenylmethyl)-1-piperidinyl]-1-oxobutyl]-α,α-dimethylphenylacetic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C32H37NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
499.64
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
fexofenadine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C32H37NO4/c1-32(2,31(36)37)27-14-10-23(11-15-27)29(35)9-6-20-33-21-18-26(19-22-33)30(24-7-4-3-5-8-24)25-12-16-28(34)17-13-25/h3-5,7-8,10-17,26,30,34H,6,9,18-22H2,1-2H3,(H,36,37)
XQCMRFZRWWQASZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Fexofenadine impurity A, EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Confezionamento
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Altre note
Sales restrictions may apply.
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8