Documenti fondamentali
PHL89684
Glucobarbarin potassium salt
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
(2S)-2-Hydroxy-2-phenylethylglucosinolate potassium salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H20KNO10S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
477.55
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[K+].[S](=O)(=O)([O-])ONC(=C[C@H](O)c2ccccc2)SC1OC(C(C(C1O)O)O)CO
InChI
1S/C15H21NO10S2.K/c17-7-10-12(19)13(20)14(21)15(25-10)27-11(16-26-28(22,23)24)6-9(18)8-4-2-1-3-5-8;/h1-6,9-10,12-21H,7H2,(H,22,23,24);/q;+1/p-1/t9-,10?,12?,13?,14?,15?;/m0./s1
ZTWGQIHNLPKBHS-SRQYYYKISA-M
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
PHL89684-10MG