Documenti fondamentali
PHL89685
Glucocheirolin potassium salt
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
3-(Methylsulfonyl)propylglucosinolate potassium salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H20KNO11S3
Numero CAS:
Peso molecolare:
477.57
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C11H21NO11S3/c1-25(17,18)4-2-3-7(12-23-26(19,20)21)24-11-10(16)9(15)8(14)6(5-13)22-11/h6,8-11,13-16H,2-5H2,1H3,(H,19,20,21)/p-1/b12-7+/t6-,8-,9+,10-,11+/m1/s1
OFKKQTQFWWIRBD-BZVDQRPCSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)